Learn More
Tapón de rosca GL45 para frascos para medios de cultivo de laboratorio Pyrex GL 45
Facilite la transferencia de líquidos dentro de un sistema cerrado y de conexión estéril. El tapón de rosca GL45 para los frascos para medios de laboratorio Pyrex™ GL45 forma parte de un sistema de conexión Pyrex™ ideal para laboratorios químicos o de biotecnología.
118.00€ - 130.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave |
---|---|
Material | Polipropileno |
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para laboratorios de química y biotecnología |
Tamaño de rosca | 45 mm |
Tipo de producto | Tapón de rosca GL45 |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15103937
|
Pyrex
4537/04 |
Tres puertos GL14 |
130.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15173927
|
Pyrex
4537/02 |
Dos puertos GL14 |
118.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 07-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Los tapones de rosca con sistema de conexión para frascos de medios de laboratorio Pyrex™ GL 45 facilitan la transferencia de líquidos dentro de un sistema cerrado y estéril, ideales para laboratorios de química y biotecnología
- Para empezar, elija un tapón de rosca con sistema de conexión de dos o tres puertos y luego añada adaptadores de tubos e insertos para fijar los tubos
- Se pueden utilizar cuatro diámetros de tubos diferentes (1.6 mm, 3.0 mm, 3.2 mm y 6.0 mm)
- El conjunto de compensación de presión adicional, que incluye un filtro de membrana con poros de 0.2 μm de tamaño, permite la ecualización de presión estéril
- Los puertos no utilizados se pueden sellar con un protector (4538/04)
- Los componentes son completamente intercambiables y compatibles con tapones de rosca de dos y tres puertos
- Los tapones de rosca y los componentes son resistentes a temperaturas de hasta 140 °C
- Esterilizable en autoclave y seguro para lavavajillas
- Fabricados con polipropileno con conectores de tubos que permiten conectar frascos para medios GL 45 con tubos flexibles
- Aptos para su uso con tubos elásticos blandos que tienen un diámetro interior de 6 mm a 9 mm (como Viton™, Tygon™ u otros tubos de silicona)
- El contenido del frasco se puede mantener estéril con un conector de ventilación opcional con un filtro de jeringa de 0.2 μm
- Los conectores en ángulo de la parte superior evitan las dobleces en los tubos
- El tapón de rosca se puede retirar sin necesidad de retirar el tubo ya que el centro gira libremente
- Resistencia a temperatura de hasta 140 °C
- Esterilizable en autoclave
- Seguro para lavavajillas
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | |
Ideal para laboratorios de química y biotecnología | |
Tapón de rosca GL45 |
Polipropileno | |
45 mm |