Learn More
Ansell™ Guantes pesados Gladiator™ serie 16-500
Diseñado para la manipulación de vidrio de tensión ligera a baja. El acabado agrietado proporciona al guante un excelente agarre en superficies húmedas, secas y resbaladizas, pero también protege la mano de bordes afilados.
97.35€
Especificaciones
Coating Material | Látex de caucho natural |
---|---|
Latex Free | No |
Tipo de producto | Guantes de peso alto |
Modelo | 16-500 |
Guantes con puño de color | Verde |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12630772
|
Ansell™
16500080 |
8 |
97.35€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12620772
|
Ansell™
16500070 |
7 |
97.35€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 08-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12640772
|
Ansell™
16500090 |
9 |
97.35€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 04-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12610772
|
Ansell™
16500100 |
10 |
97.35€
12 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Diseño ergonómico que se adapta la forma natural de la mano. Un guante con una más natural proporciona un mejor ajuste y hace que las tareas de manipulación sean más seguro.
- Buena amortiguación, buena resistencia al corte y buena comodidad.
- Acabado arrugado para agarre en superficies deslizantes y protección contra bordes afilados
- Revestimiento de caucho natural
- Construcción cortada y cosida
- Revestimiento de algodón de interbloqueo
- Acabado de inmersión 3/4
- Puños elásticos
Especificaciones
Látex de caucho natural | |
Guantes de peso alto | |
Verde | |
Algodón interbloqueo | |
Buena amortiguación, buena resistencia a los cortes |
No | |
16-500 | |
Tejido | |
12 pares | |
16-500 |