Learn More
BUCHI Glass Assembly A
Marca: BUCHI 048169
1230.88 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Vidrio | |
For R-210 and R-215 Rotavapors | |
Plástico y vidrio | |
1 L |
Glass Assembly A | |
Receiving flask | |
1 Paq. |