Learn More
Macherey-Nagel™ Capilar de vidrio
Capilares de vidrio con volumen de 1 μl (aprox. 6,5 cm de longitud).
Marca: Macherey-Nagel™ 814022
67.58 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Glass capillaries with 1 μL volume (approx. 6.5 cm length).
Capilares de vidrio con volumen de 1 μl (aprox. 6,5 cm de longitud).
Especificaciones
Columna capilar | |
1 unidad |