Learn More
Brand™ Tubos de vidrio no graduados para centrífuga
Soportan una RCF de hasta 3500.
Marca: Brand™ 779012
48.54 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricados en AR GLAS™
- Grosor de pared aprox. 1,0 mm
- Se suministra en un paquete de 100
Especificaciones
11 mL | |
100/Paq. | |
100/Paq. | |
16,5 mm | |
Tubo para centrífuga |
AR-GLAS™ | |
100 | |
Sin reborde | |
No | |
RCF 3500 |