Learn More
Labconco™ Tapas de cámara de vidrio
Para cámaras colectoras y de secado.
831.00€
Especificaciones
Tipo | Tapa de cámara |
---|---|
Material | Vidrio templado |
Para utilizar con (aplicación) | Proporciona protección adicional contra disolventes y corrosivos que atacan el acrílico, como el acetonitrilo |
Incluye | Junta de goma |
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) | Diámetro (métrico) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) | Diámetro (métrico) | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10454092
|
Labconco™
7439900 |
9,5 in | 24 cm | Cámaras colectoras/de secado con sistema de liofilización de 4,5 l o cámara de secado de 12 puertos FreeZone™ |
831.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
- Recomendada para aplicaciones en las que se utilizan disolventes que dañan el acrílico utilizado
Especificaciones
Tapa de cámara | |
Vidrio templado | |
Proporciona protección adicional contra disolventes y corrosivos que atacan el acrílico, como el acetonitrilo | |
Junta de goma |