Learn More
Duran™ Conos de vidrio con cresta
Conexiones de vidrio rígidas y el tipo de conexión más utilizado en equipos de vidrio.
Marca:  Duran™ 286191909
Código de producto. 15826911
  • 129.00€ / paquete de 10
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 29-07-2025
Descripción
  • Ángulos de cono exactos para una calidad excelente
  • Baja rugosidad de la superficie de la junta
  • Conforme a DIN 12 249
  • Con o sin punta
  • Proporciona juntas herméticas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
50/paquete
Cono con cresta
Con punta
NS 19/26