Learn More
Hirschmann™ Cubreobjetos de vidrio con CE conforme a IVD 98/79 EC
Para cámaras de recuento
35.80€
Especificaciones
Tipo de producto | Cubreobjetos de vidrio para hemacitómetros |
---|---|
Material | Vidrio |
Grosor (métrico) | 0,4 mm |
Para utilizar con (equipo) | Hemocitómetro |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10099780
|
Hirschmann™
8000124 |
20 x 26 mm | Cubreobjetos de vidrio para hemacitómetros | N/A | |||||
Descripción
- Superficie lisa y pulida
- Número de lote en el envase
- Etiquetado con: fecha de uso preferente, marcado CE sobre diagnóstico in vitro 98/79. De acuerdo con la Normativa de calibración alemana (Eichordnung), únicamente pueden ponerse a la venta y emplearse cubiertas de vidrio para hemocitómetro con calibración oficial
Especificaciones
Cubreobjetos de vidrio para hemacitómetros | |
Vidrio | |
0,4 mm | |
Hemocitómetro |