Learn More
ENTONNOIR FILTRATION VERRE 1L
Marca:  Kimble Chase 34509-10
844.20 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11837503
  • 923.00€ / cada uno
Fecha estimada de envoi: 17-07-2025