Learn More
Cole-Parmer™ Glass MicroPipet
17.75€ - 34.55€
Especificaciones
Exactitud | ±1% |
---|---|
Material | Vidrio |
Cantidad | 100/paq. |
Tipo | Micropipetas |
Desechables | Sí |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11878601
|
Cole-Parmer™
07950-10 |
1 μl | N/A | ||||||
11780559
|
Cole-Parmer™
07950-55 |
200 μl |
34.55€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11800120
|
Cole-Parmer™
07950-40 |
50 μl | N/A | ||||||
11720069
|
Cole-Parmer™
07950-35 |
25 μl |
32.60€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Especificaciones
±1% | |
100/paq. | |
Sí |
Vidrio | |
Micropipetas |