Learn More
Macherey-Nagel™ Placa de vidrio Adamant
81.10€ - 319.00€
Especificaciones
Tamaño de partículas | 5-17 μm |
---|---|
Tamaño de poro | 60 Å |
Tipo | Placa de vidrio |
Volumen de poro | 0,75 ml/g |
Superficie específica | ∼ 500 m2/g |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10181802
|
Macherey-Nagel™
821050 |
10 x 10 cm | 25/Paq. |
81.10€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10264522
|
Macherey-Nagel™
821060 |
20 x 20 cm | 25/Paq. |
192.00€
paquete de 25 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10356022
|
Macherey-Nagel™
821040 |
5 x 10 cm | 50/Paq. |
148.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12814431
|
Macherey-Nagel™
821040.200 |
5 x 10 cm | 200/Paq. |
319.00€
paquete de 200 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Especificaciones
5-17 μm | |
Placa de vidrio | |
∼ 500 m2/g |
60 Å | |
0,75 ml/g |