Learn More
Hecht Karl™ Vial con borde enrollado de vidrio
Diseñados con un borde enrollado. Los viales de vidrio Karl Hecht™ son ideales para almacenar pequeños volúmenes de líquidos.
73.00€ - 81.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Material | Vidrio |
Material del cierre | Plástico |
Tipo de tapón | A presión |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Altura (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Altura (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10339451
|
Hecht Karl™
42783016 |
10 ml | 41mm | 24 mm | 154 |
75.00€
paquete de 154 |
Fecha estimada de envoi: 03-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
10419241
|
Hecht Karl™
42783020 |
15 ml | 48mm | 25mm | 130 |
74.00€
paquete de 130 |
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
10247531
|
Hecht Karl™
42783028 |
30 ml | 72mm | 28mm | 108 |
73.00€
paquete de 108 |
Fecha estimada de envoi: 16-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
10758842
|
Hecht Karl™
42783008 |
5 ml | 24 mm | 24 mm | 154 |
81.00€
paquete de 154 |
Fecha estimada de envoi: 07-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
Descripción
- Manufactured with glass for optimum visibility
- Snap cap included
- Available in various sizes to fit laboratory needs
Especificaciones
Transparente | |
Vidrio | |
Plástico | |
A presión |