Learn More
Buerkle™ Frasco para muestras de vidrio
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
Descripción
- Se pueden utilizar con el Profi Sampler de Buerkle™
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Color | Transparente |
Descripción | Equipo para el Profi Sampler de aluminio, UniSampler Ex |
Incluye | Tapón |
Material | Vidrio de borosilicato |
Cantidad | Unitary |
Transparencia | Sí |
Tamaño de rosca (métrico) | 45 mm |
Color del tapón | Azul |
Closure Included | Sí |