Learn More
Hecht Karl™ Jeringa de vidrio
36.00€
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10368911
|
Hecht Karl™
41401010 |
10 mm |
36.00€
1 Kg |
Fecha estimada de envoi: 10-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10777322
|
Hecht Karl™
41401008 |
8 mm |
36.00€
1 Kg |
Fecha estimada de envoi: 02-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Especificaciones
Granalla | |
Vidrio | |
1 kg |