Learn More
DWK Life Sciences Bandeja de tinción DURAN™
La bandeja de tinción extraíble con fondo abierto permite una inmersión y vaciado rápidos.
Marca: DWK Life Sciences 213170003
298.30 EUR hasta el 2025-06-13
Use el código promocional "24123" para aplicar la oferta.
Descripción
La microscopía es un método de visualización de objetos que se encuentran fuera de la resolución del ojo humano y que pueden ser examinados. Los objetos a observar se magnifican hasta tal punto que se pueden mostrar como imágenes. Para la preparación de muestras, los objetos a examinar se cortan en secciones muy finas. Seguidamente, se aplican estas secciones a un portaobjetos y se cubren con un cubreobjetos de vidrio y las soluciones adecuadas. Para ver las secciones con el microscopio, las secciones del portaobjetos deben llenarse en una cubeta de tinción y teñirse con una solución de tinción adecuada.
- La bandeja extraíble tiene un fondo abierto para facilitar la inmersión y el drenaje rápidos, reduciendo el arrastre
- No es necesario extraer los portaobjetos para el secado
- Permite transportar los portaobjetos de una cámara a otra
- Posibilidad tinción simultánea de hasta 10portaobjetos de dimensiones estándar de 76 x 26 mm o de cualquier anchura hasta 52 mm
Especificaciones
No autoclavable | |
Tinción; proceso de tinción manual; tinción de muestras histológicas y citológicas | |
10/Pk. |
Vidrio borosilicatado (3.3) | |
10/paq. |