Learn More
Cole Parmer™ Varillas de agitación de vidrio con espátula de goma
Vidrio de borosilicato suave con extremos redondeados y espátula de goma extraíble.
Marca: Cole Parmer™ 06369-54
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Varilla de vidrio de borosilicato.
- Extremos redondeados.
- Premontadas.
- Espátula de goma desmontable.
- El vidrio es químicamente resistente y puede soportar temperaturas de hasta 205 °C sin espátula de goma.
- Esterilizables en autoclave.
Especificaciones
Sí | |
8 pulg | |
Vidrio, Caucho |
Espátula de goma | |
Hasta 205 °C sin espátula de goma | |
12/Paq. |
Título del producto
Cole Parmer™ Varillas de agitación de vidrio con espátula de goma > 8 pulg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido