Learn More
Sartorius™ Matraz de filtrado
Matraz de filtrado resistente al vacío para el sistema de soporte de filtro de vacío completamente de vidrio Sartorius™. El matraz de filtrado Sartorius™ está fabricado con vidrio de borosilicato 3.3 resistente.
Marca: Sartorius™ 6983001
201.99 EUR hasta el 2025-07-13
Use el código promocional "24135" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Resistente al vacío
- Se puede utilizar para retener el filtrado
- Un borde de vidrio no esmerilado de 6 mm de ancho, situado encima del cuello de vidrio esmerilado del matraz de filtrado, evita la contaminación del filtrado por contacto con el área del vidrio esmerilado (por ejemplo, por grasa) mientras se vierte.
Especificaciones
1000 ml | |
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
Conjunto de soporte de filtro de vacío de vidrio |