Learn More
Cytiva Medios Glutathione Sepharose™ 4 FF
Código de producto. p-3676593 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ML
500 ml
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Purificación en un solo paso de proteínas marcadas con GST y otras proteínas dependientes de glutatión S-transferasa o glutatión. Los medios Glutathione Sepharose 4 Fast Flow se utilizan para la purificación de proteínas marcadas con GST a partir de lisados bacterianos y otras S-tranferasas o proteínas dependientes de glutatión.
  • Glutatión acoplado a sefarosa 4 Fast Flow a través de un 10-brazo espaciador de carbono
  • Capacidad de unión de proteínas: ≈ 10 mg de GST recombinante/ml de medio (depende del caudal)
  • La capacidad de unión y las propiedades de flujo alto permiten la ampliación
  • Las condiciones de elución suave preservan la antigenicidad y la función de las proteínas
  • Estable en todos los tampones acuosos más utilizados
  • Estabilidad del pH: De 3 a 12
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacidad de unión > 10 mg/ml
Descripción Glutatión Sepharose 4 Fast Flow es una resina de afinidad especialmente adecuada para la purificación de proteínas etiquetadas con GST en modo de lote o cuando se necesita escalar.
Caudal <450 cm/h
Contenido del kit Brazo separador de 10 carbono, 4% de agarosa, 90 μm de tamaño de partículas
Matriz 4 % de agarosa altamente entrecruzada
Intervalo de pH De 3 a 12
Tipo de soporte Agarosa muy entrecruzada al 4 %
Contenido y almacenamiento Entre 4 °C y 30 °C, etanol al 20 %
Presión máx. de funcionamiento matriz base de 150-250 cm/h, 100 kPa, columna XK 50/60, altura de lecho de 25 cm
Tamaño de partículas 90 μm
Cantidad 100 mL
Tipo Glutatión Sepharose 4 de flujo rápido
Tipo de ligando Glutatión y 10-brazo de ligadura de carbono
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis