Learn More
Glicerol, 99,0 to 101,0 %, grado de biología molecular, ultrapuro, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 56-81-5 | C3H8O3 | 92.094 g/mol
47.89€ - 56.57€
CAS 56-81-5
Fórmula molecular C3H8O3
Peso molecular (g/mol) 92.094
Número MDL MFCD00004722
Clave InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
Nombre IUPAC propano-1,2,3-triol
SMILES C(C(CO)O)O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
15835388
SDS Ver documentos
Thermo Scientific
J16374.AP
500 mL Frasco de plástico Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15845388
SDS Ver documentos
Thermo Scientific
J16374.K2
1 L Frasco de plástico Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Used for long-term storage of bacterial cultures. Step gradients for bacteriophage/particle purification. Mammalian cell transfection. Storage buffers for enzymes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Se utiliza para el almacenamiento a largo plazo de cultivos bacterianos
  • Gradientes de paso para la purificación de bacteriófagos/partículas
  • Transfección de células de mamíferos
  • Tampones de almacenamiento para enzimas
Especificaciones
56-81-5
92.094
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
753
propano-1,2,3-triol
C3H8O3
MFCD00004722
glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
CHEBI:17754
C(C(CO)O)O
Especificaciones
Glycerol
18°C
182°C (20 mmHg)
C3H8O3
1.470-1.475
635685
glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
C(C(CO)O)O
92.094
CHEBI:17754
99.0 to 101.0%
Líquido viscoso
56-81-5
1.26
160°C
HOCH2CH(OH)CH2OH
MFCD00004722
1.26
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
propano-1,2,3-triol
753
92.09
Biología molecular, ultrapuro
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 200-289-5
missing translation for 'rtecsNumber' : MA8050000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Temperaturas ambientes