Learn More
Glycerol, ≥99.0% (GC), Reagent Grade, Honeywell™
Código de producto. 15617890 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
1 gal.
5 L
20 L
Envase:
Balde de polietileno
Frasco de aluminio
Frasco de polietileno
Frasco de vidrio
Reagent Grade,≥99.0% (GC)
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-81-5
Fórmula molecular C3H8O3
Peso molecular (g/mol) 92.09
Número MDL MFCD00004722
Clave InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
Nombre IUPAC propano-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycerol
Punto de fusión 18°C
Color Incolora
Densidad 1.25g/mL
pH Neutral
Punto de ebullición 290°C (1013 hPa)
Temperatura de inflamación 160°C (320°F)
Punto de ignición 698°F
Olor Odorless
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOCH2CH(OH)CH2OH
Cantidad 500 mL
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 635685
Información de solubilidad Completely miscible in water
Densidad del vapor 3.1 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.09g/mol
Presión de vapor 1mmHg (20°C)
Porcentaje de pureza ≥99.0% (GC)
Forma física Líquido