Learn More
Glycerol, ≥99.0% (GC), Reagent Grade, Honeywell™
Código de producto. 15687880 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
1 gal.
5 L
20 L
Envase:
Balde de polietileno
Frasco de aluminio
Frasco de polietileno
Frasco de vidrio
Reagent Grade,≥99.0% (GC)
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-81-5
Fórmula molecular C3H8O3
Peso molecular (g/mol) 92.09
Número MDL MFCD00004722
Clave InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn
PubChem CID 753
ChEBI CHEBI:17754
Nombre IUPAC propano-1,2,3-triol
SMILES OCC(O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycerol
Punto de fusión 18°C
Color Incolora
Densidad 1.25g/mL
pH Neutral
Punto de ebullición 290°C (1013 hPa)
Temperatura de inflamación 160°C (320°F)
Punto de ignición 698°F
Olor Odorless
Envase Frasco de polietileno
Fórmula lineal HOCH2CH(OH)CH2OH
Cantidad 1 gal.
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 635685
Información de solubilidad Completely miscible in water
Densidad del vapor 3.1 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.09g/mol
Presión de vapor 1mmHg (20°C)
Porcentaje de pureza ≥99.0% (GC)
Forma física Líquido