Learn More
Solución de glicerol, 85 %, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
Descripción
- Honeywell Riedel-de Haen tiene más de 200 años de historia en la producción de productos químicos de alta pureza
- Es la marca líder que ofrece disolventes de alta pureza para aplicaciones específicas.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Solución de glicerol |
Nombre de nota | Probado según la farmacopea europea |
CAS | 56-81-5 |
Color | Incolora |
Densidad | 1.252 g/ml a 25 °C |
pH | Neutral |
Punto de ebullición | 290 °C (1013 hPa) |
Temperatura de inflamación | 160 °C (320 °F) |
Olor | Inodoro |
Envase | Frasco de vidrio |