Learn More
Glicina, multicompendial, Farmacopea Estadounidense, J.T. Baker™ Código de producto.: 15597844
Glicina, multicompendial, Farmacopea Estadounidense, J.T. Baker™
Código de producto. 15597844
2 kg, Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Código de producto. 15597844
Marca: Avantor J.T.Baker 058205
CAS 56-40-6
Fórmula molecular C2H5NO2
Peso molecular (g/mol) 75.07
Número MDL MFCD00008131
Clave InChI DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
Nombre IUPAC Ácido 2-aminoacético
SMILES NCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycine
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Cantidad 2 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.07
Gravedad específica 1L = 1.16kg
Grado Multicomponente/USP
Título del producto
Glicina, multicompendial, Farmacopea Estadounidense, J.T. Baker™ >