Learn More
Thermo Scientific™ GlycoLink™ IP Kit
Inmovilice los anticuerpos policlonales u otras glicoproteínas en las microesferas de agarosa para inmunoprecipitación o ensayos de extracción a través de azúcares oxidados por periodato.
Marca:  Thermo Scientific™ 88943
668.16 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24108" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11648843
  • 768.00€ / 1 set
Fomente su progreso
Usar código promocional 24108 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Descripción
El kit Thermo Scientific GlycoLink IP proporciona componentes para una inmunoprecipitación eficaz (IP y co-IP) basada en la inmovilización de anticuerpos y otras glicoproteínas a pequeña escala, covalente y de resina de afinidad a través de grupos de azúcar oxidados.
El kit GlycoLink utiliza resina UltraLink activada por hidracida para inmovilizar y realizar 25 ensayos IP o de co-IP con diferentes anticuerpos o ligandos de glicoproteínas. El método es ideal para anticuerpos policlonales, que típicamente tienen abundantes carbohidratos (glicosilación) en sus porciones de Fc. Los anticuerpos monoclonales que contienen carbohidratos adecuados también son eficaces. Los anticuerpos inmovilizados por este método de hidrazida a carbohidratos tienen sitios de unión de antígenos sin obstrucciones y una capacidad de purificación óptima. Las columnas preparadas de glicoproteína o anticuerpo pueden regenerarse y reutilizarse al menos cinco veces para inmunoprecipitación, co-inmunoprecipitación o purificación por afinidad pull-down sin pérdida significativa de capacidad de unión.
Características destacadas:
  • Inmovilización eficaz: empareja de 2 a 10 μg de anticuerpo oxidado u otra glicoproteína a 20 μl de resina en 2 horas o menos
  • Inmovilización estable: la estructura de resonancia de los límites de la hidrazona es suficientemente estable para que el anticuerpo permanezca acoplado durante la elución
  • Conserva la función de unión: inmoviliza la IgG a través de la región FC, manteniendo ambos sitios de unión de antígenos disponibles para capturar el elemento diana
  • Aplicaciones versátiles: inmovilizan cualquier molécula que contenga azúcares oxidables, incluyendo glicoproteínas para su uso en la purificación de la interacción de proteínas que une a los socios
Incluye:
El kit contiene resina, tampones y reactivos para inmovilización; columnas de desalado; tampones de lisis/lavado IP y elución para inmunoprecipitación; columnas de centrifugación de microcentrífuga y tubos de recogida; y tampón de carga para SDS-PAGE
Recomendada para:
Inmunoprecipitación seguida de electroforesis y escisión de la proteína para la espectrometría de masas o secuenciación; inmunoprecipitación y análisis SDS-PAGE de una proteína con un peso molecular similar a la cadena pesada o ligera del anticuerpo; Identificación de socios de unión de la glicoproteína inmovilizada
Coinmunoprecipitación para la determinación de interacciones proteína-proteína
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Anticuerpo oxidizado de 2 a 10 µg o acoplamiento de glucoproteína a resina de 20 µl
Purificación por afinidad
GlycoLink™
Inmunoprecipitación (IP)
Kit IP
Kit
Suficiente para: 25 reacciones IP/co-IP, cada una con 20 µl de resina acoplada a anticuerpos
• Resina UltraLink hidracida, 0,5 ml
• Tampón de acoplamiento GlycoLink, 50 ml
• Anilina, 0,2 ml
• Meta-periodato sódico, 0,5 g
• Tampón de lavado, 60 ml
• Columnas de centrifugación de desalación Zeba, 0,5 ml, 25 columnas
• Tampón de lisis/lavado IP, 50 ml
• Paquete PBS (total 500 ml), un paquete
• Tampón de elución, pH 2,8, 50 ml
• Tampón de muestras de marcadores, no reductor, (5X), 5 ml
• Columnas de centrifugación Pierce - Tapón de rosca, 25 columnas
• Tubos de recogida, 2 ml, 100 tubos
Almacenar a 4 °C.
Microcentrífuga
1 kit
Sin especificidad
25 reacciones