Learn More
Gliciglicina, solución de tampón de 0,2 M, pH 8,0, Thermo Scientific™
Código de producto. 15425219
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 556-50-3
Fórmula molecular C4H8N2O3
Peso molecular (g/mol) 132.119
Número MDL MFCD00008130
Clave InChI YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11163
ChEBI CHEBI:17201
Nombre IUPAC Ácido 2-2[( -aminoacetil)amino]acético
SMILES C(C(=O)NCC(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycylglycine buffer soln.
Color Incolora
Concentración Solución de tampón de 0,2 m
pH 8
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL