Learn More
Glioxal, 40 % en peso dis. ac., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473197
Click to view available options
Quantità:
10,000 mL
100 mL
2500 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
10000 ml
2500 ml
500 ml
CAS: 107-22-2 | C2H2O2 | 58.036 g/mol
Glyoxal is used to prepare 4,5-dihydroxy-2-imidazolidinone by condensation with urea. It finds application in leather tanning process, textile finishes and paper coatings. It is an important building block in the synthesis of imidazoles. It acts as a solubilizer and cross-linking agent in polymer chemistry. Further, it is used as a fixative for histology to preserve cells in order to examine under a microscope.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el glioxal se usa para preparar 4,5-dihidroxi-2-imidazolidinona por condensación con urea. Se aplica en el proceso de curtido de cuero, acabados textiles y revestimientos de papel. Es un elemento importante en la síntesis de imidazoles. Actúa como solubilizante y agente de entrecruzamiento en la química de polímeros. Además, se utiliza como fijador para la histología con el fin de preservar las células y de examinarlas bajo el microscopio.
Solubilidad
miscible con agua, metanol y dimetilsulfóxido.
Nota
sensible a la humedad y al calor. Incompatible con agentes oxidantes y reductores fuertes, oxígeno, peróxidos, amidas, aminas, materiales que contienen hidroxi, ácido nítrico y aldehídos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-22-2
Formula molecolare C2H2O2
Molecular Weight (g/mol) 58.036
Numero MDL MFCD00006957
InChI Key LEQAOMBKQFMDFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo glyoxal, ethanedial, oxalaldehyde, 1,2-ethanedione, glyoxylaldehyde, biformal, biformyl, diformal, diformyl, aerotex glyoxal 40
PubChem CID 7860
ChEBI CHEBI:34779
IUPAC Name oxaldehído
SMILES C(=O)C=O
Especificaciones
Materiale o nome chimico Glyoxal
Punto di fusione -14°C
Densità 1.271
Punti di ebollizione 104°C
Formula lineare HCOCHO
Indice di rifrazione 1.409
Quantità 10,000 mL
Beilstein 1732463
Indice di Merck 14,4509
Informazioni di solubilità Miscible with water,methanol and dimethylsulfoxide.
Peso formulazione 58.04
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sol. ac. al 40 %