Learn More
Escama/esfera de oro, APS 1-15 micrómetros, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Gold flake/sphere |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Cantidad | 1 g |
Porcentaje de pureza | 99.95% |
Tamaño de partículas | APS 1 to 15 Micron |
Formulario | Escamas o esferas |