Learn More
Escamas/esfera de oro, APS 1,5-3,0 micrómetros, 99,96 % (base metálica), Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Gold flake/sphere |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Cantidad | 1 g |
Porcentaje de pureza | 99.96% |
Tamaño de partículas | APS 1.5 to 3.0 Micron |
Formulario | Escama fina |