Learn More
Lámina de oro, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397028
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Forma: aprox. 1,2 g/25 x 25 mm
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-57-5
Fórmula molecular Au
Peso molecular (g/mol) 196.97
Número MDL MFCD00003436
Clave InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nombre IUPAC oro
SMILES [Au]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gold
Color dorado
Aspecto Gold colored wire
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.999% (Metals basis)
Cantidad 100 x 100 mm
Olor Odorless
Formulario Alambre, ≈1,2 g/25 x 25 mm