Learn More
Bolo de germanio oro, 3,175 mm de diámetro x ≈ 3,175 mm de longitud, Premion™, 99,998 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7058668
Click to view available options
Cantidad:
25 Pc.
5 Pc.
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 5
Gold Germanium slug is used in scientific research and development activities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gold Germanium slug
Nombre de nota 3.175mm (0.125 in.) dia. x≈3.175mm (0.125 in.) length
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Au:Ge; 88:12 wt%
Densidad 0.37 g/cm3
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número MDL MFCD02091706
Cantidad 5 Pc.
Información de solubilidad Insoluble in water.
Porcentaje de pureza 99.998%
Grado Premion™
Olor Odorless
Peso ≈0.4g/slug
Formulario ≈0,4 g/bolo