Learn More
Bolo de germanio oro, 6,35 mm de diámetro x 6,35 mm de longitud, Premion™, 99,9997 % (base metálica), Thermo Scientific™
Código de producto. p-7049368
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
5 Pc.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gold Germanium slug
Nombre de nota 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Au:Ge; 88:12 wt%
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número MDL MFCD02091706
Cantidad 1 Pc.
Porcentaje de pureza 99.9997%
Grado Premion™
Olor Odorless
Peso ≈2.9g/slug
Formulario ≈2,9 g/bolo