Learn More
Cianuro de potasio y oro(I), Premion™, 99,96 % (base metálica), Au mín. 67,6 % , Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7049036
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
CAS: 13967-50-5
El cianuro de potasio de oro es una importante fuente de oro que se utiliza en el chapado en oro electrolítico. La aplicación primaria del cianuro de potasio de oro es la galvanoplastia de metales. Además, el cianuro de potasio de oro también se utiliza en el decorado de joyas. Es útil para la fotorreducción de iones de oro mediante el nanopolvo de ZnO. Es útil para la preparación del electrodo de unión oro-oro en la detección de glucosa voltamétrica.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13967-50-5
Número MDL MFCD00011414
Sinónimo Potassium dicyanoaurate(I); Potassium gold cyanide
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gold(I) potassium cyanide
Punto de fusión (decomposition)
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal KAu(CN)2
Número UN UN1588
Beilstein 6235525
Índice Merck 14,7628
Información de solubilidad Soluble in water and slightly soluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.33
Porcentaje de pureza 99.96%
Grado Premion™
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Au 67.6% min.
Olor Odorless
Densidad 3.45 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Gold(I) potassium cyanide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Gold(I) potassium cyanide