Learn More
Cianuro de potasio y oro(I), Premion™, 99,96 % (base metálica), Au mín. 67,6 % , Thermo Scientific Chemicals
Descripción
El cianuro de potasio de oro es una importante fuente de oro que se utiliza en el chapado en oro electrolítico. La aplicación primaria del cianuro de potasio de oro es la galvanoplastia de metales. Además, el cianuro de potasio de oro también se utiliza en el decorado de joyas. Es útil para la fotorreducción de iones de oro mediante el nanopolvo de ZnO. Es útil para la preparación del electrodo de unión oro-oro en la detección de glucosa voltamétrica.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | (decomposition) |
CAS | 13967-50-5 |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 25 g |
Fórmula molecular | C{2}AuKN{2} |
Sinónimo | Potassium dicyanoaurate(I);Potassium gold cyanide |
Porcentaje de pureza | 99.96% |