Learn More
Cloruro de oro(III), 99,99 % (base metálica), Au 64,4 % mín., Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Código de producto. 11339538
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
CAS: 13453-07-1 | AuCl3
Gold(III) chloride is used in colloidal gold solutions, in photography and as a print toning agent(gold toning), starting solution to form other gold compounds and a precursor for preparation of ultra pure gold metal. It is used in electroplating and electroless plating as an anode in an electric cell. Gold(III) chloride acts as a gold catalyst and cell body stains for bright field and dark field microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13453-07-1
Fórmula molecular AuCl3
Número MDL MFCD00014172
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gold(III) Chloride
Punto de fusión 180° (sublimation)
Color Rojo
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (Metal basis)
Número UN 3260
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol,ether and slightly soluble in liquid ammonia.
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.33
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto Red crystalline
Densidad 3.90 g/cm3
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Gold(III) chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Gold chloride