Learn More
Gold(III) chloride trihydrate, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15667880 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
5 g
ACS Reagent,≥49.0% Au basis
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16961-25-4
Fórmula molecular AuCl4H
Peso molecular (g/mol) 339.77
Número MDL MFCD00149904
Clave InChI VDLSFRRYNGEBEJ-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC trichlorogold hydrochloride
SMILES Cl.Cl[Au](Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gold(III) chloride trihydrate
Cantidad 25 g
Fórmula lineal HAuCl4 · 3H2O
Número UN UN3260
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.83g/mol
Porcentaje de pureza ≥49% (Au basis)
compliance-icons
Nombre del producto
  • Gold(III) chloride trihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.