Learn More
Nanopartículas de oro, 100 nm, suministradas en 0,1 mg/ml de citrato de sodio con estabilizador, OD1, absorción 572 nm, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Gold nanoparticles |
Color | Rosa a rojo |
Nombre de nota | supplied in 0.1mg/mL sodium citrate with stabilizer, OD: 1, 572nm absorption |
Cantidad | 25 mL |
Tamaño de partículas | 100nm |
Sensibilidad | Light sensitive |
Formulario | Líquido |