Learn More
Nanopartículas de oro, 10 nm, funcionalizadas con amina, 3 kDa pegilado, D50, absorción 520 nm, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mL
1 mL
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Gold nanoparticles |
Color | Rojo |
Nombre de nota | amine-functionalized, 3kDa PEGylated, D50, 520nm absorption |
Cantidad | 1 mL |
Tamaño de partículas | 10nm |
Sensibilidad | Light sensitive |
Formulario | Líquido |