Learn More
Nanopartículas de oro, 10 nm, suministradas en 0,1 mM PBS, 95 %, OD1, absorción 520 nm, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7057604
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
For development of peptide and protein gold conjugates for use in applications such as blotting, microscopy and TEM
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Para el desarrollo de conjugados de oro de péptidos y proteínas para su uso en aplicaciones como transferencia, microscopía y TEM
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-57-5
Fórmula molecular Au
Peso molecular (g/mol) 196.97
Número MDL MFCD00003436
Clave InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nombre IUPAC oro
SMILES [Au]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gold nanoparticles
Color Rojo
Nombre de nota supplied in 0.1mM PBS, 95%, OD: 1, 520nm absorption
Cantidad 25 mL
Porcentaje de pureza 95%
Olor Odorless
Tamaño de partículas 10nm
Sensibilidad Light sensitive
Formulario Líquido