Learn More
Nanopartículas de oro, 150 nm, suministradas en 0,1 mM PBS sin reactantes, 99 %, Thermo Scientific™
128.64€ - 329.00€
CAS 7440-57-5
Fórmula molecular Au
Peso molecular (g/mol) 196.97
Número MDL MFCD00003436
Clave InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nombre IUPAC oro
SMILES [Au]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15460697
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
J67040.AC
25 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15470697
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
J67040.AE
100 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
7440-57-5
196.97
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
23985
oro
Au
MFCD00003436
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
CHEBI:30050
[Au]
Especificaciones
Gold nanoparticles
supplied in 0.1mM PBS, reactant-free
Au
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
[Au]
196.97
CHEBI:30050
150nm
Líquido
Marrón a rosa
7440-57-5
MFCD00003436
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
oro
23985
99%
Light sensitive
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : Yes
missing translation for 'storageNote' : De 2 °C a 8 °C
Recommended Storage : Mantener frío