Learn More
Nanopartículas de oro, 20 nm, funcionalizadas con biotina, pegilada, OD 50, suministrada en agua purificada, absorción 524 nm, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mL
1 mL
Tamaño de la unidad:
0.50 ml
1 ml
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Gold nanoparticles |
Color | Rojo |
Nombre de nota | biotin-functionalized, PEGylated, OD: 50, supplied in purified water, 524nm absorption |
Cantidad | 0.5 mL |
Tamaño de partículas | 20nm |
Sensibilidad | Light sensitive |
Formulario | Líquido |