Learn More
Nanopartículas de oro, 50 nm, suministradas en 0,1 mM PBS, 95 %, OD1, absorción 535 nm, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
For conjugate development by passive adsorption of proteins and other ligands to the gold nanoparticle surface. Conjugates can be used in blotting, electron microscopy and immunohistochemistry applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Para el desarrollo de conjugados por adsorción pasiva de proteínas y otros ligandos a la superficie de las nanopartículas de oro
- Los conjugados se pueden utilizar en aplicaciones de transferencia, microscopía electrónica e inmunohistoquímica
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Gold nanoparticles |
Color | Rosa a rojo |
Nombre de nota | supplied in 0.1mM PBS, 95%, OD: 1, 535nm absorption |
Cantidad | 25 mL |
Porcentaje de pureza | 95% |
Tamaño de partículas | 50nm |
Sensibilidad | Light sensitive |
Formulario | Líquido |