Learn More
Nanopartículas de oro, 70 nm, funcionalizadas con carboxi, 3 kDa pegilado, OD50, absorción 548 nm
Código de producto. 15484595
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mL
1 mL
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-57-5
Fórmula molecular Au
Peso molecular (g/mol) 196.97
Número MDL MFCD00003436
Clave InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nombre IUPAC oro
SMILES [Au]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gold nanoparticles
Color Rosa a rojo
Nombre de nota carboxy-functionalized, 3kDa PEGylated, OD: 50, 548nm absorption
Cantidad 1 mL
Tamaño de partículas 70nm
Sensibilidad Light sensitive
Formulario Líquido