Learn More
Nanopartículas de oro, 90 nm, funcionalizadas con carboxi, 3 kDa pegilado, OD50, absorción 564 nm
246.00€ - 431.00€
CAS | 7440-57-5 |
---|---|
Fórmula molecular | Au |
Peso molecular (g/mol) | 196.97 |
Número MDL | MFCD00003436 |
Clave InChI | PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 |
PubChem CID | 23985 |
ChEBI | CHEBI:30050 |
Nombre IUPAC | oro |
SMILES | [Au] |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
7440-57-5 | |
196.97 | |
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N | |
23985 | |
oro |
Au | |
MFCD00003436 | |
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 | |
CHEBI:30050 | |
[Au] |
Especificaciones
Gold nanoparticles | |
carboxy-functionalized, 3kDa PEGylated, OD: 50, 564nm absorption | |
Au | |
colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3 | |
[Au] | |
196.97 | |
CHEBI:30050 | |
Light sensitive |
Rosa a rojo | |
7440-57-5 | |
MFCD00003436 | |
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N | |
oro | |
23985 | |
90nm | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : De 2 °C a 8 °C
Recommended Storage : Mantener frío