Learn More
Nanovarillas de oro, 12-18 nm de diámetro x 49-59 nm de longitud, dispersión en agua, absorción de 750 nm absorción, con carga positiva, Thermo Scientific™
Código de producto. 15405035
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-57-5
Fórmula molecular Au
Peso molecular (g/mol) 196.97
Número MDL MFCD00003436
Clave InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nombre IUPAC oro
SMILES [Au]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gold nanorods
Color Incolora
Nombre de nota 12 to 18nm dia. x 49 to 59nm length, dispersion in water, 750nm Absorption, positively charged
Punto de ebullición >60°C (decomposition)
Cantidad 25 mL
Olor Odorless
Formulario Líquido