Learn More
Nanovarillas de oro, 9-15 nm de diámetro x 55-65 nm de longitud, dispersión en agua, absorción de 850 nm absorción, con carga positiva, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Gold nanorods |
Color | Incolora |
Nombre de nota | 9 to 15nm dia. x 55 to 65nm length, dispersion in water, 850nm Absorption, positively charged |
Punto de ebullición | >60°C (decomposition) |
Cantidad | 100 mL |
Olor | Odorless |
Formulario | Líquido |