Learn More
Alambre de paladio oro, 0,2 mm de diámetro, recocido, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 m
25 cm
50 cm
Tamaño de la unidad:
1 metro
25 cm
50 cm
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Gold Palladium wire |
Nombre de nota | 0.2mm (0.008 in.) dia., Annealed, Temper: softest 0.154g/ft |
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. | Au:Pd; 60:40 wt% |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Número MDL | MFCD00003436 |
Cantidad | 25 cm |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Porcentaje de pureza | 99.9% |
Formulario | Alambre, templado: suave est. 5,05 g/cm (154 g/pie) |
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Alambre de paladio oro, 0,2 mm de diámetro, recocido, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido