Learn More
Polvo de oro, esférico, APS 5,5-9,0 micrómetros, +99,96 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7052147
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
CAS: 7440-57-5 | Au | 196.97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-57-5
Fórmula molecular Au
Peso molecular (g/mol) 196.97
Número MDL MFCD00003436
Clave InChI PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo colloidal, powder, flake, leaf, gold, colloidal, burnish, shell, ci pigment metal 3, magnesium purple, c.i. pigment metal 3
PubChem CID 23985
ChEBI CHEBI:30050
Nombre IUPAC oro
SMILES [Au]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Gold powder
Forma física Polvo esférico, S.A. 0,05-0,20m
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza ≥99.96%