Learn More
OHAUS™ Básculas de bolsillo serie Gold
Perfectas para el pesaje de joyería, monedas y piezas pequeñas. Las básculas de bolsillo serie Gold OHAUS tienen una gran pantalla LCD retroiluminada y calibración externa.
41.00€ - 69.70€
Especificaciones
Batería, tipo 2 AAA
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2008, AS/NZS4251.1, AS/NZS4252.1, CE
Tipo de pantalla LCD
Formato Gramo, onza, Carat, grano
Incluye Plástico
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Capacidad Modelo Legibilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad Modelo Legibilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
13572320
Ver documentos
OHAUS™
80251912
500 g, 18 oz. YA501 0,1 g
41.00€
cada uno
13552320
Ver documentos
OHAUS™
80251911
300 g; 0,6 lb. YA302 0,05 g
41.00€
cada uno
13562320
Ver documentos
OHAUS™
80251910
100 g/ 0,22 lb. YA102 0,01 g
69.70€
cada uno
Descripción
Descripción
  • Intervalo de tara de capacidad completa
  • Desconexión automática
  • Indicador de estabilidad
  • Indicador de batería baja
  • Carcasa de plástico sólida con tapa abatible
  • Plataforma de pesaje: 6.4 de Pr × 6.7 de An cm (2.50 × 2.63 pulg)
  • Dimensiones: 7.0 de L × 9.8 de An × 2.2 de Al cm (2.75 × 3.875 × 0.875 pulg)
  • Peso neto: 2.7 oz
  • Dos pilas AAA incluidas
Certifications
CE
Compliance
Emisión AS/NZS4251.1, inmunidad AS/NZS4252.1.
Garantía
Un año
Especificaciones
Especificaciones
2 AAA
LCD
Plástico
Plástico de ABS, acero inoxidable
De 50° a 77 °F
Báscula de bolsillo serie Gold
2,9 in
4,3 in
0,79 in
0,16 lb
ISO 9001:2008, AS/NZS4251.1, AS/NZS4252.1, CE
Gramo, onza, Carat, grano
± 3 g
± 3 g
De 10 °C a 25 °C
2,9 x 4,3 x 0,79 pulg (7,5 x 11 x 2 cm)
7,5 cm
11 cm
2 cm
0,076 kg