Learn More
Carga de oro, semiesférica, 6,35 mm y hacia abajo, Premion™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
CAS | 7440-57-5 |
Cantidad | 25 g |
Porcentaje de pureza | 99.999% |