Learn More
Lámina ultrafina de oro, 1,0 micrómetros de grosor, 99,9 %, (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Gold Ultrathin foil |
Nombre de nota | 1.0μm thick |
Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
Cantidad | 50 x 50 mm |
Porcentaje de pureza | 99.9% |
Olor | Odorless |